4-Fluor-3-methylbenzylamin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC57806-5G PC57806-25G PC57806-100G
APOSPC57806-5GEA 26.2 CHF
APOSPC57806-5G APOSPC57806-25G APOSPC57806-100G
4-Fluor-3-methylbenzylamin, technische Qualität
4-Fluor-3-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
MDL Number: MFCD01631490
CAS-Nummer: 261951-68-2
UN: 2735