Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59983-250MG
OR59983-1G
APOSOR59983-250MGEA
158
CHF
APOSOR59983-250MG
APOSOR59983-1G
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂ Melting Pt: 70…72 °C |
MDL Number:
MFCD02179563 CAS-Nummer: 120781-02-4 UN: 2811 ADR: 6,III |