Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC503028-250MG
PC503028-1G
APOSPC503028-250MGEA
262
CHF
APOSPC503028-250MG
APOSPC503028-1G
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥95%
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₅ClF₄O₂ |
MDL Number:
MFCD28752646 CAS-Nummer: 1805524-68-8 |