1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50548-250MG PC50548-1G
APOSPC50548-250MGEA 262 CHF
APOSPC50548-250MG APOSPC50548-1G
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one ≥95%
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one
Formel: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,01596 g/mol
MDL Number: MFCD32669844
CAS-Nummer: 1523271-90-0