Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502069-250MG PC502069-1G PC502069-5G
APOSPC502069-250MGEA 244 CHF
APOSPC502069-250MG APOSPC502069-1G APOSPC502069-5G
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₈FNO₃
MDL Number: MFCD20725712
CAS-Nummer: 946121-50-2