6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502197-250MG PC502197-1G
APOSPC502197-250MGEA 26.2 CHF
APOSPC502197-250MG APOSPC502197-1G
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, technische Qualität
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₄NO₂
MW: 211,11371 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28796316
CAS-Nummer: 1806335-72-7