Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502068-250MG PC502068-1G PC502068-5G
APOSPC502068-250MGEA 227 CHF
APOSPC502068-250MG APOSPC502068-1G APOSPC502068-5G
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆FNO₅
MW: 215.13534 g/mol
MDL Number: MFCD16038819
CAS-Nummer: 850335-27-2