5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR62133-250MG
OR62133-1G
OR62133-5G
APOSOR62133-250MGEA
269
CHF
APOSOR62133-250MG
APOSOR62133-1G
APOSOR62133-5G
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₇H₆IN₃ MW: 259.0471 g/mol |
MDL Number:
MFCD32903685 CAS-Nummer: 2594436-04-9 |