2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR62152-1G OR62152-5G
APOSOR62152-1GEA 244 CHF
APOSOR62152-1G APOSOR62152-5G
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,046 g/mol
Melting Pt: 110-115 °C
MDL Number: MFCD18905098
CAS-Nummer: 77287-58-2