2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61547-250MG
OR61547-1G
APOSOR61547-250MGEA
227
CHF
APOSOR61547-250MG
APOSOR61547-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClIO MW: 345.35959 g/mol |
CAS-Nummer:
2090983-53-0 |