N-Methylmorpholin-N-oxid 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR52933-250G OR52933-1KG OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA 41.8 CHF
APOSOR52933-250G APOSOR52933-1KG APOSOR52933-100G
N-Methylmorpholin-N-oxid 50% in wässriger Lösung
N-Methylmorpholin-N-oxid
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 119 °C
Dichte: 1.12
MDL Number: MFCD00005947
CAS-Nummer: 7529-22-8