Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52910-1G OR52910-5G OR52910-10G
APOSOR52910-1GEA 31.4 CHF
APOSOR52910-1G APOSOR52910-5G APOSOR52910-10G
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥95%
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
MDL Number: MFCD11112987
CAS-Nummer: 1131587-94-4