3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70321-250MG
OR70321-1G
APOSOR70321-250MGEA
262
CHF
APOSOR70321-250MG
APOSOR70321-1G
3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid
Formel:
C₁₀H₉BrO₂ MW: 241,08126 g/mol |
MDL Number:
MFCD26959998 CAS-Nummer: 1211583-86-6 |