3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR70320-250MG OR70320-1G OR70320-5G
APOSOR70320-250MGEA 188 CHF
APOSOR70320-250MG APOSOR70320-1G APOSOR70320-5G
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08 g/mol
MDL Number: MFCD11110859
CAS-Nummer: 1131622-50-8