2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70331-250MG OR70331-1G OR70331-5G
APOSOR70331-250MGEA 227 CHF
APOSOR70331-250MG APOSOR70331-1G APOSOR70331-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzoic acid ≥95%
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆BrIO₂
CAS-Nummer: 1022983-52-3