3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70319-250MG OR70319-1G
APOSOR70319-250MGEA 262 CHF
APOSOR70319-250MG APOSOR70319-1G
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08126 g/mol
MDL Number: MFCD32862617
CAS-Nummer: 2640734-74-1