2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302569-250MG OR302569-1G
APOSOR302569-250MGEA 314 CHF
APOSOR302569-250MG APOSOR302569-1G
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187,03718 g/mol
MDL Number: MFCD19347862
CAS-Nummer: 1267001-46-6