Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18814-1G OR18814-250MG
APOSOR18814-1GEA 563 CHF
APOSOR18814-1G APOSOR18814-250MG
Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate ≥96%
Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate
Formel: C₁₀H₅O₉S₃·3Na
MW: 434.3056 g/mol
MDL Number: MFCD00065323
CAS-Nummer: 10533-44-5