7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70312-250MG
OR70312-1G
APOSOR70312-250MGEA
272
CHF
APOSOR70312-250MG
APOSOR70312-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formel:
C₁₀H₅BrN₂O |
MDL Number:
MFCD32862644 CAS-Nummer: 2640734-78-5 |