5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70309-250MG OR70309-1G
APOSOR70309-250MGEA 262 CHF
APOSOR70309-250MG APOSOR70309-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline
Formel: C₁₀H₅BrN₂
MDL Number: MFCD32862640
CAS-Nummer: 2640734-76-3