6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70308-250MG
OR70308-1G
APOSOR70308-250MGEA
289
CHF
APOSOR70308-250MG
APOSOR70308-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline
Formel:
C₁₀H₅BrN₂ MW: 233,0641 g/mol |
MDL Number:
MFCD28669044 CAS-Nummer: 1542874-14-5 |