Methanol bio-based 99,5, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
20844.292EA 43.5 CHF
20844.292 20844.326 20844.463 20844.554
Methanol bio-based 99,5, GPR RECTAPUR®
Methanol
Formel: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min. 99.5%
Appearance clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Boiling point 64 - 65°C
Colouration (APHA) max. 10
Acetone max. 10 ppm
Evaporation residue max. 50 ppm
Water max. 0.2%