Tiefenanschlag für Probenehmer
Lieferant: BURKLE
5317-0015 5317-0020
BURK5317-0015EA 263 CHF
BURK5317-0015 BURK5317-0020
Tiefenanschlag für Probenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Damit ein Probenahmeverfahren reproduzierbar wird, sollte es immer unter den gleichen Bedingungen durchgeführt werden. Hierfür ist der Tiefenanschlag für Probenehmer ein hilfreiches Zubehör.
  • Ermöglicht eine standardisierte und somit reproduzierbare Probenahme
  • Sehr gute Klemmwirkung durch C-Klemmschraube
  • Erhältlich für Ø 25/50 mm, passend für viele Probenehmerlanzen
Der Tiefenbegrenzer ist mittels C-Klemmschraube an einer beliebigen Höhe des Probenehmers festzuklemmen. Somit ist sichergestellt, dass der Probenehmer bei jedem Einstechen bis zur selbenMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable