Probenbohrer für Halmgut
Lieferant: Bürkle
BURK5337-2040EA 773 CHF
BURK5337-2040 BURK5337-2020 BURK5337-4020 BURK5337-4040
Probenbohrer für Halmgut
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Probenbohrer für Halmgut ist ein Probenehmer speziell für Heu, Silage, Stroh, Kräuter, Sträucher oder sonstiges halmiges Pflanzentrockenmaterial, bei dem andere Bohrer schnell verheddern. Die besondere Geometrie der Bohrspitze schneidet sich effektiv und schnell in unterschiedliche halmige Materialien ein.
  • Einfache und schnelle Probenentnahme im Silo oder am Ballen
  • Für Graspflanzen, Ganzpflanzen, Siliergüter und Ähnliches
  • Mühelose Entnahme mit maschineller Unterstützung
Der Heu- und Silage-Probenbohrer entnimmt schnell, sauber und einfach Proben aus einem Silo oder vom Ballen. Die Probenahme mit maschineller Unterstützung durch eine Bohrmaschine oder kräftigen Akku-Schrauber ermöglicht eine mühelose Entnahme der Probe mit geringem manuellem Kraftaufwand. Der Probenbohrer ist flexibel sowohl horizontal (Beprobung seitlich) als auch vertikal (Beprobung von oben) einsetzbar. Der robuste und langlebige Rohrbohrer ist komplett aus Edelstahl 1.4404/1.4034 oder Alu/Edelstahl 1.4034 gefertigt. Der praktische Ausstoßer hilft dabei, die Probe aus dem Probenbohrer zu entleeren.
In der Landwirtschaft, zur Überwachung der Qualität von Futtermitteln, bei der Feldfruchtlagerung aber auch bei der Qualitätskontrolle von Halmgut als Brennstoff oder Brennmaterial muss eine regelmäßige Probenahme stattfinden.
Anwendung:
1. Probenbohrer an Bohrmaschine montieren
2. Bohrer an das Probengut ansetzen, langsam andrehen lassen
3. Probenbohrer vorsichtig beschleunigen, bis zur gewünschten Tiefe in das Probengut einbohren
4. Bohrer aus dem Probengut herausziehen
5. Sammelrohr von Bohrmaschine abmontieren
6. Probe mit Hilfe des Ausstoßers in geeigneten Auffangbehälter entleeren