Kaliumhydroxid 47% in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
26633.290EA
102
CHF
26633.290
26633.460
Kaliumhydroxid 47% in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Dichte: 1.475 g/cm3 (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) | 46.0 - 48.0 % |
Carbonate (as K2CO3) | max. 1.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.004% |
Phosphate (PO4) | max. 0.0005% |
Sulfate (SO4) | max. 0.002% |
Total nitrogen (N) | max. 0.0003% |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.0005% |
Al (Aluminium) | max. 0.001% |
As (Arsenic) | max. 0.0001% |
Ca (Calcium) | max. 0.0005% |
Cu (Copper) | max. 0.0005% |
Fe (Iron) | max. 0.0005% |
Mg (Magnesium) | max. 0.0005% |
Ni (Nickel) | max. 0.0005% |
Pb (Lead) | max. 0.0005% |
Zn (Zinc) | max. 0.0005% |