Mit Protein beschichtete Kulturschalen, CELLCOAT®, Poly-Lysin
Lieferant: Greiner bio-one
CELLCOAT®
392-0046EA 664 CHF
392-0046 392-0285 392-0270
Mit Protein beschichtete Kulturschalen, CELLCOAT®, Poly-Lysin
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS beschichtet mit Poly-Lysin Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Moleküle, die verwendet werden, um die Haftung verschiedener Zelltypen auf Polystyroloberflächen zu verbessern. Die Kultivierungseffizienz einzelner Zelllinien kann verbessert werden, insbesondere wenn ein serumfreies oder serumreduziertes Medium verwendet wird oder wenn Experimente wie Transfektionen durchgeführt werden. Da das PDL synthetisch ist, ist es frei von Verunreinigungen, die von anderen Proteinen getragen werden.
  • Verbesserte Zelladhäsion, Proliferation und Wachstum von transfizierten Zelllinien (z. B. HEK-293, PC12, L929, bestimmte 3T3-Zelllinien), neuronalen Zelllinien sowie primären Neuronen und Gliazellen
  • Geeignet für die serumfreie oder serumreduzierte Zellkultivierung
  • Zelldifferenzierung und Neuronenwachstum
  • Qualitätskontrolle getestet, um die Förderung der Adhäsion von RCG-Zellen (Rattenneuronen aus dem Kleinhirn) nachzuweisen
Molekulargewicht: PDL 75 bis 150 kD; PLL 30 bis 70 kD.
Haltbarkeit: 24 Monate bei Raumtemperatur