Zellkulturflaschen, CELLCOAT®
Lieferant: Greiner Bio-One
690920_10 658940_50 658950_50 661940_40 661950_40 690940_50 690950_50
392-0257EA 522 CHF
392-0257 392-0273 392-0274 392-0275 392-0276 392-0280 392-0281
Zellkulturflaschen, CELLCOAT®
Kolben Zellkulturkolben
Klare PS-Flaschen mit CELLCOAT®-Oberflächenbehandlung und roten Filterschraubkappen. Beschichtet mit Proteinen der extrazellulären Matrix (Kollagen Typ I) oder synthetischen Proteinen (Poly-DLysin).
  • Aus hochwertigem Polystyrol
  • Frei von nachweisbaren DNasen, RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen; nicht zytotoxisch
  • Abgeschrägter Hals für optimalen Zugang
  • Aufgedruckte Graduierung auf beiden Seiten zum leichteren Befüllen
  • Verbesserte Adhäsion und Zellproliferation
  • Serumreduzierte oder serumfreie Kultivierung
  • Verbessertes Wachstum von Primärzellen
Das spezielle Design ermöglicht einen optimalen Zugang in die Flasche mit Zellschaber oder Pipette. Der Stapelrand an der Oberseite der Kolben sorgt für festen Stand und leichte Stapelbarkeit im Brutschrank.
Die CELLCOAT® Oberfläche bietet optimale Bedingungen für die Kultivierung empfindlicher und anspruchsvoller Zellen oder die Nutzung eingeschränkter Wachstumsbedingungen.