Mit Protein beschichtete Zellkulturschalen, CELLCOAT®, Kollagen Typ I
Lieferant: Greiner Bio-One
628950_100 664950_40
392-0271EA 898 CHF
392-0271 392-0279
Mit Protein beschichtete Zellkulturschalen, CELLCOAT®, Kollagen Typ I
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, beschichtet mit Kollagen Typ I, Rattenschwanz. Kollagen Typ I ist ein extrazelluläres Matrixprotein, das in vivo beeinflusst unter anderem Adhäsion, Migration und Proliferation. Viele ansonsten schwer zu kultivierende Zellen haften an Kollagen Typ I und zeigen ein positives Wachstumsverhalten. Bei bestimmten Zelllinien hat Kollagen Typ I auch einen Einfluss auf die Differenzierung und Morphologie.
  • Verbesserte Zelladhäsion, Proliferation und Wachstum von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen, Phäochromozytomzellen (PC12) sowie anderen Zelltypen