Perfection und Performance Laborkühlgeräte mit Innenraum aus Kunststoff, SRFvh und SRFvg
Lieferant: Liebherr
SRFVG3501 SRFVG3511 SRFVG4001 SRFVG4011 SRFVG5501 SRFVG5511 SRFVH4001 SRFVH4011 SRFVH5501 SRFVH5511
LIEBSRFVG3501EA 2500 CHF
LIEBSRFVG3501 LIEBSRFVG3511 471-1337 LIEBSRFVG4011 LIEBSRFVG5501 471-1338 LIEBSRFVH4001 LIEBSRFVH4011 LIEBSRFVH5501 LIEBSRFVH5511
Perfection und Performance Laborkühlgeräte mit Innenraum aus Kunststoff, SRFvh und SRFvg
Kühlschränke
Kühlgeräte mit Glas-Stahltür, Performance-Serie mit Beleuchtung an der Oberseite und Perfection-Serie mit vertikaler LED-Beleuchtung sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums über die gesamte Gerätehöhe.
  • Alarmrelais, Alarmtestfunktion und benutzerdefinierte Alarmeinstellungen möglich
  • +2 °C SafetyDevice-Funktion, Min./Max. Temperaturprotokoll
  • Selbstschließende Tür <90° und mechanisches Schloss
  • Performance-Serie mit extrem hohem Energieverbrauch, Perfection-Serie mit ultra-effizientem Energieverbrauch
  • Innenauskleidung aus handelsüblichem, geformtem Polystyrol
  • Umluftkühlsystem
Der benutzerfreundliche Griff mit Hebelöffnungsmechanismus enthält spezielle antimikrobielle Substanzen, die ihn besonders hygienisch machen. Eine regelmäßige und zeitaufwändige Desinfektion ist nicht erforderlich. Korrosionsfreie Gitterböden aus beschichtetem Stahl garantieren sicheren Halt, konstante Luftzirkulation und gute Temperaturstabilität. Eine Auszugssperre verhindert ein versehentliches Herausrutschen.
Temperaturschwankungen müssen minimal sein, damit die Qualität empfindlicher Substanzen erhalten bleibt. Kühlgeräte haben eine maximalen Abweichung von nur ±3 °C von der eingestellten Temperatur. Das erhält nicht nur das Klima im Gerät, sondern auch den Wert der eingelagerten Ware. Performance Serie mit ±3 K und Perfection Gefrierschrank mit ±2 K Abweichung vom Sollwert, mit Kalibriermöglichkeit.
Performance-Serie: Stromausfallalarm bei Wiederherstellung der Netzstromversorgung. Die Perfection-Serie verfügt über einen Alarm mit Batterie-Backup (12 h) sofort bei Stromausfall und einen Alarmverlauf mit Echtzeituhr und 10 Ereignissen.
Performance Serie mit optionalem LAN/WLAN-Schnittstelle und lokaler API (optional via SmartModule). Perfection-Serie mit intergriertem LAN/WLAN, lokale API und USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers.
Merkmale: Individuell einstellbarer Wartungstimer. Rollen/einstellbare Füße als Zubehör. Verdampferabdeckung (verhindert das Festfrieren der Ladung an die Innenverkleidung). Sensor-Durchführung. Ersatz-Türdichtung. Außengehäuse in Stahl/weiß.
Zertifizierungen: IEC 61010-2-011 Standard-Kühlgeräte, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden, sind CE-sicherheitskonform. So ist sichergestellt, dass alle mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Betrieb erfüllt sind und Sie und Ihr Team stets sicher sind. Perfection-Serie entspricht DIN 13277.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten