Explosionsgeschützter Kühlschrank mit ATEX-Zertifizierung, SRFfg
Lieferant: Liebherr
SRFFG5501 SRFFG3501 SRFFG4001
LIEBSRFFG5501EA 3240 CHF
LIEBSRFFG5501 471-1340 LIEBSRFFG4001
Explosionsgeschützter Kühlschrank mit ATEX-Zertifizierung, SRFfg
Kühlschränke
Die Kühlschränke haben einen explosionsgeschütztem Innenraum und verfügen über robuste Glasböden, die sich leicht reinigen und bei einer Türöffnung von ca. 90° einfach entnehmen lassen. Super effizient, nutzt das Einsparpotenzial jeder Komponente.
  • Alarmrelais, Alarmtestfunktion und benutzerdefinierte Alarmeinstellungen möglich
  • Min./Max. Temperaturprotokoll, selbstschließende Tür bei <90° und mechanische Verriegelung vorhanden
  • Optional nachrüstbares LAN/WLAN, lokale API (optional via SmartModule)
  • SmartModule nachrüstbar
  • Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanismus
  • Supereffizienter Energieverbrauch und Umluftkühlsystem
  • Fugenloser Innenbehälter aus tiefgezogenem Polystyrol in gewerblicher Ausführung
Temperaturschwankungen müssen minimal sein, damit die Qualität empfindlicher Substanzen erhalten bleibt. Diese überzeugen mit einer maximalen Abweichung von nur ±3 °C von der eingestellten Temperatur. Das erhält nicht nur das Klima im Gerät, sondern auch den Wert der eingelagerten Ware. Kühlschränke haben ±3 K Abweichung von Sollwert, mit Kalibrieroption.
Sinkt die Temperatur aufgrund einer Fehlfunktion unter +2 °C, übernimmt das SafetyDevice die Kontrolle, stabilisiert die Temperatur, aktiviert den Alarm und schützt den Inhalt. Netzausfallalarm bei Netzrückkehr.
Merkmale: Individuell einstellbarer Wartungstimer, Rollen/Stellfüße als Zubehör. Sensor-Durchführung. Außengehäuse in Stahl/weiß.
Zertifizierungen: Sicherheit gemäß IEC 61010-2-011 Standard-Gefrierschränke, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden sind CE-sicherheitskonform. Damit sind alle mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Betrieb erfüllt und sind immer sicher. Die ATEX-95-Zertifizierung bestätigt, dass die funkenfreien Laborkühlschränke für die Lagerung von explosiven und leicht entzündlichen Stoffen im Sinne der EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) geeignet sind.