Cholinhydrogentartrat, USP-Nahrungsergänzungsmittel
Lieferant: Spectrum Chemical
Cholinbitartrat, USP-Nahrungsergänzungsmittel.
Alle Produkte von Spectrum Chemical in USP-Qualität für Nahrungsergänzungsmittel werden gemäß den aktuellen Good Manufacturing Practices (cGMP) hergestellt, verpackt und gelagert.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten
Formel:
C₉H₁₉NO₇ Melting Pt: 151…153 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036332 CAS-Nummer: 87-67-2 |
Spezifikation Testergebnisse
AUSSEHEN | |
IDENTIFIKATION (A) FTIR | SPEKTRUM ENTSPRICHT REFERENZ |
IDENTIFIKATION (B) | BILDUNG WEIßER NIEDERSCHLAG |
ASSAY (WASSERFREIE BASIS) | 99.0-100.5 % |
OPTISCHE ROTATION | +17.5° to +18.5° |
pH (1 in 10 LÖSUNG) | 3.0 - 4.0 |
ELEMENTARE VERUNREINIGUNGEN | WIE ANGEGEBEN |
ARSEN | min. 2 ppm |
BLEI | min. 0,3 ppm |
GESAMTE AMINE | min. 10 µg/g |
1,4-DIOXAN | min. 10 µg/g |
GLÜHRÜCKSTAND | min. 0.1 % |
WASSERBESTIMMUNG | min. 0.5 % |
CHROMATOGRAFISCHE REINHEIT: | min. |
INDIVIDUELLE VERUNREINIGUNGEN | min. 0.3 % |
GESAMTE VERUNREINIGUNGEN | min. 2.0 % |
RESTLÖSEMITTEL | WIE ANGEGEBEN |
KLASSE 3 (Lösungsmittel) / ETHANOL | . |
MONOGRAPH EDITION |