2-(Methylthio)pyrimidin-4,6-diol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300689-5G OR300689-25G OR300689-100G
APOSOR300689-5GEA 0 CHF
APOSOR300689-5G APOSOR300689-25G APOSOR300689-100G
2-(Methylthio)pyrimidin-4,6-diol 98+%
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol
Formel: C₅H₆N₂O₂S
MDL Number: MFCD00006087
CAS-Nummer: 29639-68-7