Tribasisches Calciumphosphat Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten Nicht zur Verwendung als Aktiver Pharmazeutischer Inhaltsstoff (API)
Formel:
Ca₅HO₁₃P₃ Melting Pt: 1700 °C Dichte: 3,4 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010904 CAS-Nummer: 12167-74-7 EINECS: 235-330-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet als Ca) | 35.0 - 40.0% |
Identifikation (PO₄) | Test bestanden |
Identifikation (Ca) | Test bestanden |
Cl (Chlorid) | ≤0,15 % |
F (Fluorid) (Skip-Lot) | ≤ 75 ppm |
SO₄ (Sulfat) | ≤0,5 % |
Elementare Verunreinigungen (As) | ≤ 2 ppm |
Elementare Verunreinigungen (Pb) | ≤ 1 ppm |
Fe (Eisen) | ≤ 400 ppm |
Schwermetalle (wie z. B. Pb) | ≤ 10 ppm |
Säureunlösliche Stoffe | ≤0,2 % |
Verlust bei der Zündung (800 ± 50°C; 30 min) | ≤8,0 % |
Lösungsmittelrückstände | Test bestanden |
Rückstände aus Metallkatalysatoren (Skip-Lot): | . |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Kobalt) | ≤ 1 ppm |
HG (Quecksilber) | ≤ 2 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Gemäß Ph.Eur. | Test bestanden |