VWR®, automatisierte Zellenzähler
Lieferant: VWR Collection
49862-2000EA 4260 CHF
49862-2000 49893-2000 49893-4950 49893-4951 49893-4952
VWR®, automatisierte Zellenzähler
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
Sparen Sie Zeit und reduzieren Schwankungen mit dem VWR® automatisierten Zellzähler und dem VWR® automatisierten Zellzähler Fluo. Intelligente Bilderkennung und fortschrittliche optische Bildgebungstechnologie, um eine genaue und automatische Zellanalyse, Zellkonzentration und Zellgrößenbestimmung zu erreichen.
  • Großer Anwendungsbereich: Zellzählung, Zelllebensfähigkeit, AO/PI-Färbung, Zelltransfektionseffizienz, Zellexpression
  • All-in-one-System mit einem kompakten Design
  • Zweikanal-Möglichkeit im VWR® automatisierten Zellenzähler Fluo
  • 3 austauschbare Fluoreszenz-Würfel (grün, blau, rot)
  • Objektträger für Zellzähler Verbrauchsmaterial mit 2 Kammern
  • Genaue Zellenidentifikation in nur 9 Sekunden
  • Benutzerfreundliche UI mit einfacher Bedienung
  • Einstellbare Parameter (Fokus, Helligkeit, Zellgrößenbereich, Rundheitsbereich)
  • System zur Datenspeicherung kann mehr als 1000 Zählreporte speichern
VWR® automatischer Zweikanal-Zellenzähler Fluo: Design mit abnehmbaren Bausteinen vereinfacht Installation und Auswechseln der Fluoreszenz-Würfel. Fluoreszenz-Würfel werden separat verkauft. FL-Würfel blau für DAPI, Hoechst, BFP, FL-Würfel grün für Acridinorange (AO), Calcein-AM, Alexa-Fluor-488, SYBR grün, FITC, GFP, FL-Würfel rot für Propidiumiodid (PI), DsRed, dTomato, RFP.
Flouroscent cubes to be selected as per excitation and emission wavelengths.
Zertifizierungen: CE- und UKCA-Kennzeichnung.