Value Plastics® RQ Serie Schnellverschlüsse
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40618-48BLK 40618-49BLK 40618-50BLK 40618-51BLK 40618-52BLK 40618-53BLK 40618-55BLK 40618-56BLK 40618-44BLK 40618-45BLK 40618-46BLK 40618-47BLK
MFLX40618-48BLKEA 3430 CHF
MFLX40618-48BLK MFLX40618-49BLK MFLX40618-50BLK MFLX40618-51BLK MFLX40618-52BLK MFLX40618-53BLK MFLX40618-55BLK MFLX40618-56BLK MFLX40618-44BLK MFLX40618-45BLK MFLX40618-46BLK MFLX40618-47BLK
Value Plastics® RQ Serie Schnellverschlüsse
Fittings und Verbinder
Müheloses Trennen und Verbinden Ihres Durchflusswegs.
  • Großer ergonomischer Knopf und Daumenauflage mit sicherer Verriegelung und optional integriertem Verriegelungsmechanismus
  • Mehrere Anschlusskonfigurationen in häufig verwendeten Polypropylen- und Polycarbonatmaterialien erhältlich
  • Stopfen und Kappen zur Aufrechterhaltung der Integrität des Flüssigkeitspfads erhältlich
Die RQ-Serie bietet eine kostengünstige Lösung für flexible Schlauchverbindungen in Einwegsystemen. Der Anschlusssatz verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die einen großen geschützten Knopf für eine sichere Verriegelung gegen Trennungen enthält. Verwenden Sie diese Anschlüsse zum schnellen Anschließen und Trennen Ihrer Durchflussleitung. Bestellen Sie einfach einen Körper (Buchse) und einen Einsatz (Stecker).
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten