Halkey-Roberts® Thermoplastische Durchfluss-Ratschen-Schlauchklemmen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06833-01BLKEA 411 CHF
MFLX06833-01BLK MFLX06833-00BLK
Halkey-Roberts® Thermoplastische Durchfluss-Ratschen-Schlauchklemmen
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Kein Rosten, Korrodieren oder Verformen.
  • Hergestellt aus robustem Celcon-Kunststoff
Robuster Celcon-Kunststoffklemmen sind autoklavierbar; kein Rosten, Korrodieren oder Verformen. Nimmt flexible Schläuche auf.
Miniklemme nimmt Schläuche mit bis zu 1/4“ AD auf und bietet On/Off-Kontrolle. Die Standardklemme nimmt Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 1/2“ auf und verfügt über eine Ratsche mit zwölf Positionen, um den Durchfluss von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen einzustellen.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten