Farbgestreifter Silikonschlauch, HelixMark®
Lieferant: Freudenberg Medical Europe GmbH
61-079-21 61-079-27 61-080-21 61-080-23 61-080-26 61-080-27 61-080-30 61-080-32 61-079-23 61-079-26 61-079-30 61-079-32
HELI61-079-21EA 0 CHF
HELI61-079-21 HELI61-079-27 HELI61-080-21 HELI61-080-23 HELI61-080-26 HELI61-080-27 HELI61-080-30 HELI61-080-32 HELI61-079-23 HELI61-079-26 HELI61-079-30 HELI61-079-32
Farbgestreifter Silikonschlauch, HelixMark®
Schläuche Transferschlauch
Markante Silikonfarbstreifen ermöglichen die schnelle Erkennung von Schläuchen nach Anwendung, Schlauchgröße oder Funktionsbereich.
  • Vollständig autoklavierbar und sterilisierbar
  • Die Schläuche sind ideal für Transferanwendungen und andere Anwendungen, die ein nicht auslaugfähiges Material erfordern
  • Materialzertifikat in jeder Verpackung
  • Chargenrückverfolgbarkeit
Entwickelt für eine Vielzahl von Laboranwendungen und pharmazeutischen Prozessen. Alle Schläuche zeichnen sich durch hervorragende Biokompatibilität aus, wurden gemäß ISO 10993-1 geprüft und erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI. Der Produktionsprozess stellt sicher, dass der Silikonstreifen in die Schlauchwand integriert ist, ohne den inneren Durchgang zu berühren oder zu behindern.
Zertifizierungen: Die Schläuche werden unter strengen Bedingungen der guten Herstellungspraxis (GMP) in einer FDA-registrierten Fabrik für Medizinprodukte hergestellt.
Bestellinformation: Die Schläuche sind in 15,24-m-Rollen verpackt und doppelt in bruchsicheren Kartons verpackt. Jedem Karton liegt ein Materialzertifikat und eine Chargenrückverfolgbarkeit bei.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten