Silikontastaturen mit integriertem Touchpad, InduProof® Advanced TOUCH
Lieferant: Gett-Group
InduProof® Advanced TOUCH
GETTKG19221EA 341 CHF
GETTKG19221 GETTKG18216
Silikontastaturen mit integriertem Touchpad, InduProof® Advanced TOUCH
Tastaturen
Robuste, wasserfeste und staubsichere Silikontastatur mit integriertem Touchpad.
  • Robuste, langlebige Tastatur mit 104 Tasten und integriertem Touchpad
  • Komfortable und ergonomische Bedienung, selbst mit Schutzhandschuhen (Silikon oder Latex)
  • Schutzklasse IP 68; Gerät kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
  • Einfache Reinigung und Desinfektion, selbst unter laufendem Wasser oder durch eintauchen
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit durch spezielle Oberflächenversiegelung
  • VESA-M5-Gewindebohrungen (Abstand 75×75 mm)
  • 4 Jahre Garantie auf technische Funktion
  • Made in Germany
Diese InduProof® Advanced Tastatur ist mit einem vollständigen Tastaturlayout mit Nummernblock und einem integrierten Touchpad erhältlich. Sie überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad. Durch ihre robuste Bauweise eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in anspruchsvollen hygienesensiblen Bereichen wie der industriellen Lebensmittel- und Getränkeherstellung. Durch die hochwertige Verarbeitung und Verwendung hochwertiger Materialien ermöglicht sie eine lange Lebensdauer.
Zertifizierungen: CE, REACH, RoHs, EMC, IP 68.
Verpackung: Tastaturen sind sicher und umweltfreundlich in braune Kartons verpackt.