Leitfähiger PCB-Ständer
Lieferant: Desco Industries
115-3060EA 69.6 CHF
115-3060
Leitfähiger PCB-Ständer
Netzgeräte
Der PCB-Ständer besteht aus einer leitfähigen thermoplastischen Verbindung auf der Basis von Polypropylen-Copolymer mit Ruß geformt und mit Glimmerflocken verstärkt.
  • Diese Ständer wurden zum Schutz von mit CMOS bestückten Platinen entwickelt
  • Empfohlene maximale Betriebstemperatur beträgt 85 °C
  • Offene Tragegriffe
20 Positionen mit angenehmem Beladungswinkel: 3×8 mm auf einem 25 mm Winkel.
Elektrische Eigenschaften: Oberflächenwiderstand <10⁵ Ohm/Quadrat (ASTM D-257), Durchgangswiderstand <10⁴ Ohm-cm (ASTM D-257).
Mechanische Eigenschaften: Zugfestigkeit bei Bruch 3000 (21) psi (MPa) (ASTM D-638), Zugdehnung @ bei Bruch 9 bis 12% (ASTM D-638).