Stereomikroskope, SMZ160-Serie
Lieferant: MOTIC
1100201300151 1100201300171 1100201300161 1100201300181 1101001403911 1101001403931 1101001403941 1101001708251 1101001708261 1101001708271 1101001708281 1101001708291 1101010100911 1101010100921
630-3493EA 1120 CHF
630-3493 630-3495 630-3494 630-3496 630-3497 630-3498 630-3499 630-3506 630-3507 630-3508 630-3509 630-3510 630-3511 630-3512
Stereomikroskope, SMZ160-Serie
Mikroskope
Ein vielseitiges Stereomikroskop für den täglichen Gebrauch in Bildung, Industrie und den Biowissenschaften. Das Modell SMZ160 verfügt über ein Greenough-Optiksystem, ein Zoomverhältnis von 6:1, eine 0,75x / 4,5x Zoomvergrößerung, einen Arbeitsabstand von 100 mm, einen Stangenständer mit LED-Auflicht und Durchlicht oder ohne integriertes Licht. Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit einer großen Auswahl an Zubehör.
  • Vergrößerung: Stufenloser Zoom von 7,5× - 45×
  • Binokularer oder trinokularer Kopf zur Befestigung einer Digitalkamera
  • Erhältlich mit Ständern mit LED-Beleuchtung oder einfachen Ständern ohne Licht
  • Eingebaute Rastungen ermöglichen eine präzise Reproduktion der Vergrößerung für Messungen
  • Arbeitsabstand: 100 m
  • Dunkelfeld und polarisierendes Licht optional erhältlich
Erschwinglichkeit und Präzision werden im neuen Stereo-Zoom-Mikroskop SMZ160 von Motic wunderbar kombiniert. Ein Alleskönner, der als vielseitiges und langlebiges optisches Instrument konzipiert wurde, kann die strengen Anforderungen des Schul- und Universitätsgebrauchs bewältigen und gleichzeitig die Hochleistungsanforderungen für industrielle Qualitätskontrolle und -inspektion, Forschung, medizinische und forensische Anwendungen erfüllen. Die Stereomikroskope der SMZ160-Serie verfügen über ein ergonomisch gestaltetes und dennoch widerstandsfähiges Metallgehäuse, das jahrelang konstante Leistung ohne Qualitätseinbußen gewährleistet. Darüber hinaus ist eine Vielzahl von Zubehörteilen erhältlich, um eine perfekte Funktionalität für jede Anwendung zu gewährleisten.
Mit einem Arbeitsabstand von 100 mm ermöglicht das Greenough-Optiksystem der SMZ160-Serie den Wechsel von kleineren zu größeren Proben und umgekehrt mit minimaler Fokusanpassung. In Kombination mit den 10×/20-mm-Okularen mit hohem Augenpunkt und einer 45-Grad-Neigung sorgt dies für stundenlange komfortable Probenbetrachtung.
Diese Serie verfügt außerdem über ein leichtgängiges Fokussiersystem, das eine gestochen scharfe und äußerst reaktionsschnelle Handhabung bietet und hochauflösende Bilder über den gesamten Standardvergrößerungsbereich von 7.5× bis 45× mit einem Zoomverhältnis von 6:1 liefert. Erhältlich mit LED-beleuchteten und einfachen Ständern und entweder einem binokularen oder trinokularen Kopf, können Sie das Modell wählen, welches Ihren Anforderungen am besten entspricht. Bei Motic bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Zusatzobjektiven mit unterschiedlichen Vergrößerungen: Wählen Sie zwischen 0.35×, 0.5×, 0.75×, 1.5×, und 2.0× basierend auf Ihren Anforderungen an die Gesamtvergrößerung und/oder den Arbeitsabstand
Das hochmoderne LED-Leuchtstativ der SMZ160-Serie bietet eine helle 3-W-LED-Beleuchtung sowohl im Auflicht- als auch im Durchlichtpaket. Die mitgelieferte LED-Lichtquelle ähnelt der Farbtemperatur von natürlichem Licht (5000K-6000Kº) und stellt sicher, dass die Musterfarben naturgetreu bleiben. Es verfügt auch über eine Intensitätssteuerung für die optimale Betrachtung aller Arten von Proben.
Diese Stereomikroskope können mit einer großen Auswahl an Beleuchtungszubehör kombiniert werden, um so den Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden. Wenn ein größerer Probenbereich benötigt wird und gleichzeitig eine schattenfreie Beleuchtung aufrechterhalten werden soll, kann ein hoch intensives Ringlicht unter dem Objektiv oder den Hilfslinsen angebracht werden, um die gesamte Probenoberfläche gleichmäßig mit Licht ausleuchten zu können. Wenn Ihre Anwendung hingegen die Suche nach Merkmalen und Defekten erfordert, die nur sichtbar sind, wenn bestimmte Teile im Schatten liegen, ist das segmentierbare Ringlicht (60T) das perfekte Zubehör, das bestimmte Quadranten beleuchtet, während andere für eine mühelose Betrachtung im Schatten bleiben.
Zertifizierungen: Nur Modelle SMZ-160-BLED und SMZ-160-TLED (auch Zubehör LED-Baugruppe für R2LED-Auflichtbeleuchtung und LED-Baugruppe für R2LED-Durchlichtbeleuchtung):
Richtlinie 2014/30/EU des EU-Rates (EMC-Richtlinie);
Richtlinie 2014/35EU des EU-Rates (Niederspannungsrichtlinie);
UKCA Richtlinien für elektrische Ausrüstung (Sicherheit) 2016;
UKCA Richtlinien für elektromagnetische Kompatibilität 2016;
Richtlinie 2015/863/EU des EU-Rates (RoHS-Richtlinie)
Bestellinformation: Fünf Jahre Garantie auf mechanische und optische Teile (Modelle SMZ-160-BP und SMZ-160-TP);
Zwei Jahre Garantie auf elektrische Teile und fünf Jahre auf mechanische und optische Teile (Modelle SMZ-160-BLED und SMZ-160-TLED).
Lieferumfang: Modelle SMZ-160-BP und SMZ-160-TP inklusive Staubschutzhülle. Modelle SMZ-160-BLED und SMZ-160-TLED inklusive Staubschutzhülle und Objektträgerplatten in schwarz/weiß und aus Mattglas.