Silikon-Schmier- und Dichtungsfett , Molykote™ 111
Lieferant: RW Greeff
636057AEA 0 CHF
636057A
Silikon-Schmier- und Dichtungsfett , Molykote™ 111
Schmiermittel
Molykote 111 ist ein Schmier- und Dichtmittel für Ventile mit guter Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien und einem weiten Gebrauchstemperaturbereich.
  • Weiter Gebrauchstemperaturbereich (40° C bis 200°C)
  • Geringer Dampfdruck
  • Geringer Anteil an flüchtigen Bestandteilen
  • Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit