Verbindungskabel für Matten, SCS
Lieferant: Desco Industries
SCS
115-3047EA 29 CHF
115-3047
Verbindungskabel für Matten, SCS
Erdung Erdungsleitungen
Schaltet zwei Arbeitsflächenmatten zur Überwachung von zwei Arbeitsplätzen mit dem Arbeitsplatzmonitor 724 in Reihe.
  • Reduziert unbeabsichtigtes Hängenbleiben, durch das sich das Kabel von der Arbeitsunterlage lösen kann
  • Kein Widerstand
Dieses Verbindungskabel für Monitor/Tischmatten ist ein gerades Kabel mit Druckknopf-Kontakt an jedem Ende und ohne Widerstände.
Zertifizierungen: Entspricht ANSI/ESD S20.20 und Erdungsstandard ANSI/ESD S6.1.