Indikatorkarten zur Feuchtigkeitskontrolle
Lieferant: DESCO
4HIC100 6HIC200
129-2642EA 24.5 CHF
129-2642 129-2644
Indikatorkarten zur Feuchtigkeitskontrolle
Testpapiere Indikatorpapiere
Indikatorkarten zur Feuchtigkeitskontrolle (HICs) sind mit feuchtigkeitsempfindlichen Punkten bedruckt, die auf unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade mit einem sichtbaren Farbwechsel von Blau nach Rosa reagieren.
  • Genauigkeit basierend auf einer Umgebungstemperatur von 24 °C
  • Die Toleranz beträgt ca. 2,5% pro 3,5 °C Abweichung von 24 °C
Die feuchtigkeitsempfindlichen Messpunkte bestehen aus mit Kobaltchlorid imprägniertem Löschpapier. Die Luftfeuchtigkeit in trocken verpackten Barrierebeuteln kann durch die Einlage eines HIC überwacht werden. Nach demMore Product Information