Tastatur für hygienische Umgebungen, InduProof® Smart Classic
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KG22293 KG24206 KG29000 KG29001
GETTKG22293EA 210 CHF
GETTKG22293 GETTKG24206 GETTKG29000 GETTKG29001
Tastatur für hygienische Umgebungen, InduProof® Smart Classic
Tastaturen
Vollständig wasserfeste und staubgeschützte medizinische Tastatur mit Nummernblock.
  • Staubgeschützte und wasserdichte Tastatur
  • Kann vollständig desinfiziert werden
  • Sanftes Tippen dank Schaltelementen aus Silikon
  • Lange Lebensdauer dank strenger Qualitätskontrolle und hochwertigen Materialien
  • Ergonomisches, platzsparendes Design für maximalen Bedienkomfort
  • Drei Jahre Jahre Garantie auf technische Funktionen
  • Made in Germany
Die Tastatur InduProof® Smart Classic verfügt über einen vollständigen Tastensatz mit Ziffernblock, bietet ein angenehmes Tastgefühl und hat eine sehr hohe Schutzart. Diese Tastatur ist für den Einsatz in nahezu allen hygienesensiblen Bereichen geeignet. Sie kann vollständig gereinigt und desinfiziert werden. Eine lange Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung.
Zertifizierungen: CE, FCC, REACH, RoHs, EMC, IP 68.
Verpackung: Tastaturen werden sicher und umweltfreundlich in braune Kartons verpackt.