4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-on
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H60822.18 H60822.30
H60822.18EA 164 CHF
H60822.18 H60822.30
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-on
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-on
Formel: C₅H₆O₃
MW: 114,10 g/mol
Siedepunkt: 237 °C
Dichte: 1.188
Flash-Pt: 96 °C(205 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143315
CAS-Nummer: 4427-96-7
UN: 2810
ADR: "6.1",III