VWR®, Konstantklimaschränke mit Peltier-Technologie, CPR Premium-Serie
Lieferant: VWR Collection
390-1687EA 12720 CHF
390-1687 390-1688
VWR®, Konstantklimaschränke mit Peltier-Technologie, CPR Premium-Serie
Prüfkammern Klimakammern
Die VWR®-Konstantklimaschränke mit Peltier-Technologie haben hervorragende Variations- und Schwankungswerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Sie sind energieeffizient und umweltfreundlich, geräuscharm und arbeiten nahezu vibrationsfrei, da kein Kompressor verbaut ist. Diese Modelle mit forcierter Umluft haben einen Temperaturbereich zwischen 0 und +70 °C (max. 20 °C bei Umgebungstemperatur), eine Edelstahl-Innenkammer (DIN 1.4301), ein Edelstahlgehäuse, eine solide Außentür und interne Glastür. Die PREMIUM-Modelle haben ein intuitives Menü, eine benutzerfreundliche Software sowie einen USB-Anschluss zum Download von Daten auf einen USB-Stick und zum Hochladen von Programmen. Über das Ethernet oder Wi-Fi-Netzwerk können sie von jedem beliebigen Computer aus ferngesteuert werden. Der Benutzer kann E-Mail-Benachrichtigungen über auswählbare Parameter erhalten.
  • Maximale Energieeffizienz im Vergleich zu kompressorbetriebenen Kammern
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 7"-Farb-Touchscreen bietet während des Betriebes einen Überblick auf die Soll- und Istwerte
  • Zugangskontrolle durch Passwort und Adminfunktion zur Verwaltung von fünf Benutzerkonten
  • Speicher für 40 Benutzerprogramme, schnelles und einfaches Ändern von Parametern im laufenden Programm
  • Multi-Segment Temperatur-/Zeitprofile (bis zu 100) mit einstellbaren Rampen
  • Timer von 1 Minute bis 366 Tage oder Dauerbetrieb
  • Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 (DIN 12880) mit einstellbarer Über- und Untertemperatur schützt Proben und Inkubator
Die CPR Premium Peltier-gekühlten Klimaschränke wurden speziell für Stabilitätsstudien nach ICH-Richtlinien (Q1A) sowie Stabilitätstests für Kosmetika und Lebensmittel entwickelt. Der große Arbeitsbereich ist auch ideal für Arbeitsstoff- und Umweltprüfungen in der Industrie geeignet.
Genauigkeit der Temperatureinstellung: 0,1 °C
Genauigkeit der Feuchtigkeitseinstellung: 0,1% rF
Alle Modelle sind mit einer 30-mm-Durchführung links, Türverriegelung und externem Wassertank (6 Liter) ausgestattet.
Die Sicherheitsmerkmale umfassen akustische und optische Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrollsystem, Alarm bei offener Tür und Temperaturfühlerausfall sowie eine automatische Diagnosefunktion.
Die Geräte sind mit der Premium Control Software ausgestattet, die gemäß GLP-Konformität Funktionen wie Passwortschutzeinstellungen, Ereignisregister und einen internen Speicher für bis zu 10000 Datensätze pro Benutzer (maximale Speicherung 12 Monate) unterstützt. Die Werte können auf dem Display oder einem PC in Tabellen- oder Diagrammform angezeigt werden.
Zubehörinformationen: Standardregale für CPR 240 mit 25 kg maximaler Belastung je Regal. Modell CPR 750 wird mit verstärkten Edelstahlböden geliefert (optional für CPR 240) hat eine maximale Traglast von 100 kg pro Boden. Bitte die in der Spezifikation angegebene maximale Kammerkapazität beachten.
Lieferumfang: Auslieferung der Modelle mit drei Edelstahl-Drahtböden, Schlüsseln zum Schloss (2 Stück), zwei Schläuchen zum Anschluss des Wassertanks (350 und 1350 mm für CPR 240 und 350 sowie 1650 mm für CPR 750), Herstellerprüfzertifikat bei 25 °C und 60% RH, Ethernet-Kabel, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Premium Control Software (kann vom internen Speicher auf einen USB-Stick heruntergeladen werden).
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.