Beutel, stehend, wiederverwendbar, PE/EVOH-PE
Lieferant: Flexico
ITM080501 ITM080502 ITM080503 ITM080504 ITM080505 ITM080506 ITM080507 ITM080508
129-2303EA 836 CHF
129-2303 129-2304 129-2305 129-2306 129-2307 129-2308 129-2309 129-2310
Beutel, stehend, wiederverwendbar, PE/EVOH-PE
Beutel Probenbeutel
Klarer Beutel, Zip-Verschluss, Kontakt mit Nahrungsmitteln.
  • Sauerstoffbarriere und Schutz vor Feuchtigkeit
  • Ideal für fettige oder trockene Produkte
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
  • Transparent und Reißverschluss mit akustischem und taktilem Effekt
  • Wiederverschließbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar
  • Aufrechte Position zur Präsentation im Regal
Der PE/EVOH-PE-Beutel besteht aus einer komplexen Folie aus einem einzigen Material, die zu 100 % recycelbar ist. Die 5-µm-EVOH-Schicht bietet einen hervorragenden Barriereschutz gegen Sauerstoff, Kohlendioxid und Aromastoffe, ohne die Recyclingfähigkeit des Beutels zu beeinträchtigen. Die das EVOH umgebenden Schichten aus Polyethylen dienen zusätzlich als Feuchtigkeitsschutz. Ihre Produkte sind vor äußeren Kontaminationen geschützt und ihre Eigenschaften werden so erhalten.
Zertifizierungen: Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Zertifikat auf Anfrage erhältlich.