Beutel, Zip-Verschluss, Minigrip®
Lieferant: Flexico
Minigrip®
129-2349EA 814 CHF
129-2349 129-2348 129-2334 129-2333 129-2332 129-3860 129-2331 129-2330 129-2338 129-2337 129-2336 129-2335 129-2003 129-2323 129-3852 129-2004 129-2322 129-2001 129-2321 129-2320 129-2002 129-2000 129-3859 129-2329 MINIITM105996 129-3858 129-2328 129-3857 129-3856 129-2007 129-2327 129-3855 129-2326 129-3854 129-2005 129-2325 129-2006 129-2324 129-3853 129-3841 129-2312 129-2350 129-2393 129-3849 129-2319 129-3848 129-2318 129-3847 129-2317 129-3846 129-3845 129-2316 129-2315 129-3844 129-2314 129-3843 129-2313 129-3842
Beutel, Zip-Verschluss, Minigrip®
Beutel Probenbeutel
Klare PE-Beutel, Stärke 60 µm, lebensmittelecht.
  • Hohe Transparenz und Glanz
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Aufhänge- und/oder Belüftungsloch
  • Wiederverschliessbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar
Hergestellt aus Polyethylen (LDPE). Design mit Zip-Verschluss zum einfachen Öffnen und schnellen Verpacken. Die Minigrip®-Tasche hat eine hervorragende mechanische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C).
Zertifizierungen: Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Zertifikat auf Anfrage erhältlich.