Wärmebildkamera, testo 883
Lieferant: Testo
0560.8830 0563.8830 0560.8831 0563.8831
TEST0560.8830EA 4880 CHF
TEST0560.8830 TEST0563.8830 TEST0560.8831 TEST0563.8831
Wärmebildkamera, testo 883
Kameras
Die testo 883 Wärmebildkamera ermöglicht beste Bildqualität, automatische Zuordnung/Archivierung von Wärmbildern zum Messobjekt und eine professionelle Bildanalyse sowie Berichterstattung.
  • Nützliche Eigenschaften: testo SiteRecognition ermöglicht eine intelligente Bildverwaltung und testo ScaleAssist dient zur automatischen Kontrasteinstellung
  • Umfassende Analyse und Dokumentation: Mit der intuitiven, professionellen Software testo IRSoft
  • Volle Kontrolle: Manueller Fokus und wechselbare Objektive
  • Wechselbares Teleobjektiv für weit entfernte Objekte und Außenaufnahmen
  • Manueller Fokus für scharfe Wärmebilder ab einem Abstand von 100 mm
  • Intuitive Bedienung via Touch-Screen und Joystick
  • Kabellose Übertragung der Messwerte von Stromzange oder Feuchtefühler direkt in das Wärmebild via Bluetooth®
IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit SuperResolution 640 x 480 Pixel), manueller Fokus und ein sehr guter NETD von 40 mK sorgen für beste Bildqualität – so erkennen Sie zuverlässig thermische Auffälligkeiten an Anlagen und Gebäuden. testo SiteRecognition ermöglicht eine intelligente Bildverwaltung. Anhand des am Messort befindlichen QR-Codes werden Wärmebilder automatisch dem richtigen Messobjekt zugeordnet – so ist eine mühsame, manuelle Bildzuordnung am PC überflüssig.
testo IRSoft: Mit der intuitiven, professionellen PC-Software Wärmebilder umfassend analysieren und in kurzer Zeit eindrucksvolle Berichte erstellen. testo ScaleAssist: Automatische Kontrasteinstellung für objektiv vergleichbare Wärmebilder und leichteres Auffinden von Schwachstellen. testo Thermography App: Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten Display und zur Fernbedienung Ihrer Wärmebildkamera. Vor Ort können Sie schnell Berichte erstellen, versenden oder speichern.
Zertifizierungen: RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006
Lieferumfang: Lieferumfang der 883 Wärmebildkamera mit Standardobjektiv 30×23°, robuster Koffer, professionelle Software IRSoft (freier Download), USB-C-Kabel, USB-Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Tragegurt für die Wärmebildkamera, Bluetooth®-Headset (landesabhängig), Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll.
Sets enthalten testo 883 Wärmebildkamera mit Standardobjektiv 30×23°, Teleobjektiv 12×9°, USB-C-Kabel, USB-Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Ersatzakku, Ladestation, mit USB-Kabel, Tragegurt, Bluetooth®-Headset (landesabhängig), Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll, professionelle Software IRSoft (freier Download), in einem Koffer.