Luxmeter, testo 545
Lieferant: Testo
TEST0563.1545EA 465 CHF
TEST0563.1545
Luxmeter, testo 545
Belichtungsmesser
Mit dem Luxmeter testo 545 messen Sie schnell, einfach und präzise die Beleuchtungsstärke aller gängigen Lichtquellen, um so die Produktivität, Leistung und Gesundheit am Arbeitsplatz sicherzustellen. Indem das Luxmeter den zeitlichen und punktuellen Mittelwert automatisch berechnet, sehen Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick.
  • Messung der Beleuchtungsstärke (Lux) für alle gängigen Lichtquellen nach der V-Lambda-Kurve
  • Kompatibel mit fast allen gängigen LED, unterstützt daher einen großen Anwendungsbereich (ausgenommen einfarbige blaue LED)
  • Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
Das testo 545 wird durch die testo Smart App perfekt ergänzt. Damit erledigen Sie nicht nur Konfiguration des Messgerätes, Anzeige und Speicherung der Messwerte sowie Dokumentation lassen sich besonders komfortabel durchführen. Die App macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display. Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Zweit-Display und Messdatenspeicher in dieser App.
Das Kabel ist 1,4 m lang.
Schutzklasse IP 40 und IP 20.
Lagertemperatur: −20 bis +50 °C
Zertifizierungen: Korrespondiert mit DIN 5032-7 / EN 13032-1, Anhang B.
Lieferumfang: Enthält testo 545 Luxmeter mit App-Anbindung und akustischem Alarm, Transporttasche, Kalibrierprotokoll und 3 × AA Batterien (70 h).